(R)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC440004-250MG
APOSPC440004-250MGEA 169 EUR InStock
APOSPC440004-250MG
(R)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
(R)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
Formel: C₃₆H₁₇F₁₂O₄P
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689863
CAS-Nummer: 791616-62-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge