1-(2-Amino-3-chloro-6-fluorophenyl)naphthalen-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC440014-50MG
APOSPC440014-50MGEA 1760 EUR InStock
APOSPC440014-50MG
1-(2-Amino-3-chloro-6-fluorophenyl)naphthalen-2-ol
1-(2-Amino-3-chloro-6-fluorophenyl)naphthalen-2-ol
Formel: C₁₆H₁₁ClFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28154813
CAS-Nummer: 1424386-52-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge