2-Fluoro-9H-carbazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC440015-100MG
APOSPC440015-100MGEA 535 EUR InStock
APOSPC440015-100MG
2-Fluoro-9H-carbazole
2-Fluoro-9H-carbazole
Formel: C₁₂H₈FN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09033508
CAS-Nummer: 391-53-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge