2-(5-Chloro-2-fluoro-4-nitrophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC440019-100MG
APOSPC440019-100MGEA 546 EUR InStock
APOSPC440019-100MG
2-(5-Chloro-2-fluoro-4-nitrophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
2-(5-Chloro-2-fluoro-4-nitrophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Formel: C₁₆H₁₁ClFNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28154817
CAS-Nummer: 1451449-38-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge