1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC440020-100MG
APOSPC440020-100MGEA 626 EUR InStock
APOSPC440020-100MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
Formel: C₁₄H₁₀FNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16350559
CAS-Nummer: 140423-04-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge