α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4459-1G PC4459-250MG
APOSPC4459-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC4459-1G APOSPC4459-250MG
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Siedepunkt: 69,4…70.8 °C (45 mm Hg)
Flash-Pt: 72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038877
CAS-Nummer: 59382-36-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge