C-[3-(5'-(Trifluoromethyl)pyridin-2'-yl)[1,2,4]oxadiazol-5-yl]methylammonium trifluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC446027-1G
APOSPC446027-1GEA 528 EUR InStock
APOSPC446027-1G
C-[3-(5'-(Trifluoromethyl)pyridin-2'-yl)[1,2,4]oxadiazol-5-yl]methylammonium trifluoroacetate
C-[3-(5'-(Trifluoromethyl)pyridin-2'-yl)[1,2,4]oxadiazol-5-yl]methylammonium trifluoroacetate
Formel: C₁₁H₈F₆N₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12131103
CAS-Nummer: 1208081-75-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge