4-Fluoro-3-prop-2-ynyloxybenzoic acid methylester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC446048-1G
APOSPC446048-1GEA 201 EUR InStock
APOSPC446048-1G
4-Fluoro-3-prop-2-ynyloxybenzoic acid methylester
4-Fluoro-3-prop-2-ynyloxybenzoic acid methylester
Formel: C₁₁H₉FO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15142794
CAS-Nummer: 214822-98-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge