3-Nitro-5-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC446067-1G
APOSPC446067-1GEA 321 EUR InStock
APOSPC446067-1G
3-Nitro-5-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester
3-Nitro-5-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester
Formel: C₁₀H₈F₃NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025280
CAS-Nummer: 203513-22-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge