(5-Trifluoromethyl-pyridine-2-sulphonylamino)-acetic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC446069-1G
APOSPC446069-1GEA 412 EUR InStock
APOSPC446069-1G
(5-Trifluoromethyl-pyridine-2-sulphonylamino)-acetic acid ethyl ester
(5-Trifluoromethyl-pyridine-2-sulphonylamino)-acetic acid ethyl ester
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂O₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21362494
CAS-Nummer: 1355334-83-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge