2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-3,3-dimercapto-acrylonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC446074-1G
APOSPC446074-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC446074-1G
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-3,3-dimercapto-acrylonitrile
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-3,3-dimercapto-acrylonitrile
Formel: C₉H₄ClF₃N₂S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24386164
CAS-Nummer: 1431555-26-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge