N-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-N'-[1-(2,5-dimethoxy-phenyl)-meth-(E)-ylidene]-hydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC446076-100MG
APOSPC446076-100MGEA 321 EUR InStock
APOSPC446076-100MG
N-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-N'-[1-(2,5-dimethoxy-phenyl)-meth-(E)-ylidene]-hydrazine
N-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-N'-[1-(2,5-dimethoxy-phenyl)-meth-(E)-ylidene]-hydrazine
Formel: C₁₅H₁₃ClF₃N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24386175
CAS-Nummer: 1431559-91-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge