4-(5-Nitro-6-pyrrolidin-1-yl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC446081-100MG
APOSPC446081-100MGEA 265 EUR InStock
APOSPC446081-100MG
4-(5-Nitro-6-pyrrolidin-1-yl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-morpholine
4-(5-Nitro-6-pyrrolidin-1-yl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-morpholine
Formel: C₁₄H₁₇F₃N₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24386180
CAS-Nummer: 1431555-34-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge