4-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC446082-100MG
APOSPC446082-100MGEA 265 EUR InStock
APOSPC446082-100MG
4-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-phenylamine
4-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-phenylamine
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O
MW: 288.653 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24386181
CAS-Nummer: 86575-23-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge