3-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC446132-1G
APOSPC446132-1GEA 142 EUR InStock
APOSPC446132-1G
3-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
3-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273.507 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185362
CAS-Nummer: 1214372-19-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge