2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4479-1G
APOSPC4479-1GEA 256 EUR InStock
APOSPC4479-1G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid 95+%
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂S
Melting Pt: 140…143 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319255
CAS-Nummer: 387350-44-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge