1-Hexyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC448020-100G
APOSPC448020-100GEA 154 EUR InStock
APOSPC448020-100G
1-Hexyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat
1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Formel: C₁₀H₁₉BF₄N₂
MDL Number: MFCD03095459
CAS-Nummer: 244193-50-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge