3,3-Difluoro-6-methoxyindolin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC448200-250MG
APOSPC448200-250MGEA 1810 EUR InStock
APOSPC448200-250MG
3,3-Difluoro-6-methoxyindolin-2-one 95%
3,3-Difluoro-6-methoxyindolin-2-one
Formel: C₉H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22547892
CAS-Nummer: 1393560-43-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge