4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC448202-100MG
APOSPC448202-100MGEA 927 EUR InStock
APOSPC448202-100MG
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19443248
CAS-Nummer: 1379358-35-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge