tert-Butyl 5-bromo-4-fluoro-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC448211-250MG
APOSPC448211-250MGEA 1190 EUR InStock
APOSPC448211-250MG
tert-Butyl 5-bromo-4-fluoro-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 5-bromo-4-fluoro-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₅BrFNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28975649
CAS-Nummer: 1881331-83-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge