4,4-Difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC448215-100MG
APOSPC448215-100MGEA 1050 EUR InStock
APOSPC448215-100MG
4,4-Difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride 95%
4,4-Difluoropiperidin-3-yl acetate hydrochloride
Formel: C₇H₁₁F₂NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28975627
CAS-Nummer: 1881331-81-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge