1-[2-(3-Fluorophenyl)ethyl]piperazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC449010-1G
APOSPC449010-1GEA 771 EUR InStock
APOSPC449010-1G
1-[2-(3-Fluorophenyl)ethyl]piperazine dihydrochloride
1-[2-(3-Fluorophenyl)ethyl]piperazine dihydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇FN₂·2ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28975213
CAS-Nummer: 188400-93-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge