a-Cyclopropyl-4-fluoro-benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC449021-250MG
APOSPC449021-250MGEA 1160 EUR InStock
APOSPC449021-250MG
a-Cyclopropyl-4-fluoro-benzylamine
a-Cyclopropyl-4-fluoro-benzylamine
Formel: C₁₀H₁₂FN
MW: 165.207 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05191953
CAS-Nummer: 705-14-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge