4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC449025-1G
APOSPC449025-1GEA 960 EUR InStock
APOSPC449025-1G
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄F₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28108997
CAS-Nummer: 871112-40-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge