4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-2-hexene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4496J-1G
APOSPC4496J-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC4496J-1G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-2-hexene 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-2-hexene
Formel: C₆H₅F₇
Siedepunkt: 62 °C/743mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155827
CAS-Nummer: 355-95-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge