(Z)-3-Fluoro-3-(2-methylphenyl)prop-2-enenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450012-100MG
APOSPC450012-100MGEA 285 EUR InStock
APOSPC450012-100MG
(Z)-3-Fluoro-3-(2-methylphenyl)prop-2-enenitrile
(Z)-3-Fluoro-3-(2-methylphenyl)prop-2-enenitrile
Formel: C₁₀H₈FN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22124013
CAS-Nummer: 1365836-27-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge