3-(2-Iodoethyl)-4-(1H,1H-perfluoroheptyl)pyrrolidine-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450013-250MG
APOSPC450013-250MGEA 575 EUR InStock
APOSPC450013-250MG
3-(2-Iodoethyl)-4-(1H,1H-perfluoroheptyl)pyrrolidine-1-carbonitrile
3-(2-Iodoethyl)-4-(1H,1H-perfluoroheptyl)pyrrolidine-1-carbonitrile
Formel: C₁₄H₁₂F₁₃IN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22124040
CAS-Nummer: 1365808-06-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge