3-Brom-2,6-difluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450015-1G PC450015-5G
APOSPC450015-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC450015-1G APOSPC450015-5G
3-Brom-2,6-difluorphenol
3-Brom-2,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.9882 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12910487
CAS-Nummer: 221220-99-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge