Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450025-250MG PC450025-1G
APOSPC450025-250MGEA 139 EUR InStock
APOSPC450025-250MG APOSPC450025-1G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₈Cl₂F₂O₂
MDL Number: MFCD01937334
CAS-Nummer: 56177-76-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge