[(1S)-1-(3,5-Bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethyl][(1S)-1-phenylethyl]ammonium p-tosylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450031-250MG
APOSPC450031-250MGEA 241 EUR InStock
APOSPC450031-250MG
[(1S)-1-(3,5-Bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethyl][(1S)-1-phenylethyl]ammonium p-tosylate
[(1S)-1-(3,5-Bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethyl][(1S)-1-phenylethyl]ammonium p-tosylate
Formel: C₁₈H₁₈F₆N·C₇H₇O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28397826
CAS-Nummer: 384824-42-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge