9,9-Bis[4-(1,2,2-trfluorovinyloxy)phenyl]-9H-fluorene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450045-250MG
APOSPC450045-250MGEA 118 EUR InStock
APOSPC450045-250MG
9,9-Bis[4-(1,2,2-trfluorovinyloxy)phenyl]-9H-fluorene
9,9-Bis[4-(1,2,2-trfluorovinyloxy)phenyl]-9H-fluorene
Formel: C₂₉H₁₆F₆O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038397
CAS-Nummer: 134130-20-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge