Tris(perfluorobutanesulphonyl)methane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC450052-1G
APOSPC450052-1GEA 527 EUR InStock
APOSPC450052-1G
Tris(perfluorobutanesulphonyl)methane
Tris(perfluorobutanesulphonyl)methane
Formel: C₁₃HF₂₇O₆S₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20489413
CAS-Nummer: 182505-69-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge