4-Fluorophenyl(trifluoromethylsulphonyl)methane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450062-1G
APOSPC450062-1GEA 548 EUR InStock
APOSPC450062-1G
4-Fluorophenyl(trifluoromethylsulphonyl)methane
4-Fluorophenyl(trifluoromethylsulphonyl)methane
Formel: C₈H₆F₄O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20489418
CAS-Nummer: 2408-04-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge