Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)ether
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450069-250MG
APOSPC450069-250MGEA 90.5 EUR InStock
APOSPC450069-250MG
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)ether
Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)ether
Formel: C₆H₆F₈O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22123965
CAS-Nummer: 82914-35-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge