1,1-Difluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450119-5G
APOSPC450119-5GEA 611 EUR InStock
APOSPC450119-5G
1,1-Difluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
1,1-Difluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formel: C₅H₆F₆O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22123966
CAS-Nummer: 1201897-09-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge