Methyl (R)-2-fluoropropionate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450159-1G
APOSPC450159-1GEA 1040 EUR InStock
APOSPC450159-1G
Methyl (R)-2-fluoropropionate
Methyl (R)-2-fluoropropionate
Formel: C₄H₇FO₂
Siedepunkt: 35 °C (13 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08457465
CAS-Nummer: 146805-74-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge