5-Fluoro-2-(4-pyridyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450167-1G
APOSPC450167-1GEA 195 EUR InStock
APOSPC450167-1G
5-Fluoro-2-(4-pyridyl)-1H-benzimidazole
5-Fluoro-2-(4-pyridyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₁₂H₈FN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18074372
CAS-Nummer: 1309602-25-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge