Hexakis(1H,1H-nonafluoropentoxy)phosphazene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450176-1G
APOSPC450176-1GEA 911 EUR InStock
APOSPC450176-1G
Hexakis(1H,1H-nonafluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H-nonafluoropentoxy)phosphazene
Formel: C₃₀H₁₂F₅₄N₃O₆P₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22124073
CAS-Nummer: 1365808-69-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge