Methyl undecafluoroamyl ketone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450188-5G
APOSPC450188-5GEA 265 EUR InStock
APOSPC450188-5G
Methyl undecafluoroamyl ketone
Methyl undecafluoroamyl ketone
Formel: C₇H₃F₁₁O
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093506
CAS-Nummer: 2708-07-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge