3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450196-5G
APOSPC450196-5GEA 255 EUR InStock
APOSPC450196-5G
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde oxime
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde oxime
Formel: C₇H₅ClFNO
Melting Pt: 99…104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00832721
CAS-Nummer: 253308-63-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge