4-Iodo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450227-1G
APOSPC450227-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC450227-1G
4-Iodo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 98%
4-Iodo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane
Formel: C₅H₅F₆I
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16619648
CAS-Nummer: 1346176-00-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge