3-(2,2-Difluoroethoxy)propionitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450254-1G
APOSPC450254-1GEA 430 EUR InStock
APOSPC450254-1G
3-(2,2-Difluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2-Difluoroethoxy)propionitrile
Formel: C₅H₇F₂NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19442116
CAS-Nummer: 1309602-19-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge