O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride 93%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450259-250MG
APOSPC450259-250MGEA 108 EUR InStock
APOSPC450259-250MG
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride 93%
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
Formel: C₂H₄F₃NO·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13196692
CAS-Nummer: 68401-66-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge