Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC450273-100G PC450273-25G
APOSPC450273-100GEA 234 EUR InStock
APOSPC450273-100G APOSPC450273-25G
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether


Formel: C₅H₈F₄O
MW: 160.11 g/mol
Siedepunkt: 74 °C
Dichte: 1.128 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –4.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16619128
CAS-Nummer: 380-48-3
UN: 3271
ADR: 3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge