3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC45030-1G PC45030-250MG
APOSPC45030-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC45030-1G APOSPC45030-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₆F₆O₃
MDL Number: MFCD32177069
CAS-Nummer: 2375008-65-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge