2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl hexafluoroisopropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450317-25G
APOSPC450317-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450317-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formel: C₈H₃F₁₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28334310
CAS-Nummer: 1980035-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge