2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450339-25G
APOSPC450339-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450339-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel: C₁₀H₄F₁₆O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28334332
CAS-Nummer: 1980076-42-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge