sec-Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450476-25G
APOSPC450476-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450476-25G
sec-Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
sec-Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formel: C₉H₁₂F₆O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28334448
CAS-Nummer: 1980035-12-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge