N-Cyclohexyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC450486-1G
APOSPC450486-1GEA 148 EUR InStock
APOSPC450486-1G
N-Cyclohexyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
N-Cyclohexyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide
Formel: C₁₀H₁₃F₆NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28901331
CAS-Nummer: 1980087-10-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge