3-(Trifluoroacetyl)coumarin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4569-1G
APOSPC4569-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC4569-1G
3-(Trifluoroacetyl)coumarin
3-(Trifluoroacetyl)coumarin
Formel: C₁₁H₅F₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094246
CAS-Nummer: 503315-79-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge